4-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
355290010
ACRO355290010EA 69.5 EUR InStock
ACRO355290010
4-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 68…72 °C (15 mmHg)
Densité: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042320
Numéro CAS: 825-83-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité