Acide 5-iodoanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-iodobenzoic acid
355440250
ACRO355440250EA 92.3 EUR InStock
ACRO355440250
Acide 5-iodoanthranilique 98%
Acide 5-iodoanthranilique
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 219…221 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007849
Numéro CAS: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité