(Chlorométhoxy)éthane 80% tech. stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
355720250
ACRO355720250EA 112 EUR InStock
ACRO355720250
(Chlorométhoxy)éthane 80% tech. stabilisé
(Chlorométhoxy)éthane
Formule: ClCH₂OCH₂CH₃
Point d'ébullition: 82 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 19 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000887
Numéro CAS: 3188-13-4
ONU: 2354
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥75 %
Stabilizer CaCl2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité