(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (R)-(+)-BINAM, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine
356510010
ACRO356510010EA 153 EUR InStock
ACRO356510010
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 99%
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
CAS No.: 18741-85-0
Formule: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,362 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 18741-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +153° to +159° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité