Chlorure de 1-hexadécyl-3-méthylimidazolium monohydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hexadecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride hydrate
356650100
ACRO356650100EA 181 EUR InStock
ACRO356650100
Chlorure de 1-hexadécyl-3-méthylimidazolium monohydraté 98%
Chlorure de 1-hexadécyl-3-méthylimidazolium monohydraté
Formule: C₂₀H₃₉ClN₂·1H₂O
MW: 361,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD07773044
Numéro CAS: 404001-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water 3 to 5 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité