Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, (R)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine

357000050
ACRO357000050EA 253 EUR InStock
ACRO357000050
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 97%
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid


Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,219 g/mol
Densité: 0.929 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671482
Numéro CAS: 22795-97-7
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4685 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +98° to +108° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité