Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aldéhyde pélargonique 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Nonanal, Nonylaldehyde, Nonanal, Nonaldehyde

357571000
ACRO357571000EA 52.9 EUR InStock
ACRO357571000
Aldéhyde pélargonique 95%
Aldéhyde pélargonique


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C (23 mmHg)
Point de fusion: -40 °C
Densité: 0.827 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité