Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-méthylpyridine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline

AC35766.1 AC35766.10 AC35766.50 357660050
MAYBAC35766.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35766.1 MAYBAC35766.10 MAYBAC35766.50 ACRO357660050
2-Bromo-3-méthylpyridine 95%
2-Bromo-3-méthylpyridine


Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00239380
Numéro CAS: 3430-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité