Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyl-2-pyridone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

AC35768DA AC35768EA AC35768EE 357680050
MAYBAC35768DAEA 0 EUR InStock
MAYBAC35768DA MAYBAC35768EA MAYBAC35768EE ACRO357680050
5-Méthyl-2-pyridone 97%
5-Méthyl-2-pyridone


Formule: C₆H₇NO
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092888
Numéro CAS: 91914-06-6
EINECS: 213-713-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité