1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Diamino-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
357910010
ACRO357910010EA 51.1 EUR InStock
ACRO357910010
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine 97%
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₂H₄N₄O
MW: 100,08 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00138084
Numéro CAS: 17220-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité