5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
357950010
ACRO357950010EA 73.1 EUR InStock
ACRO357950010
5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene
Appearance: Yellow to light brown Crystals
Formule: C₁₀H₁₀S₂
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01927313
Numéro CAS: 16303-58-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
GC ≥99.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité