tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4R,6R)-6-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-((4R,6R)-6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate
357990010
ACRO357990010EA 61.8 EUR InStock
ACRO357990010
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate 97%
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₄H₂₃NO₄
MW: 269,34 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093958
Numéro CAS: 125971-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité