Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
358500010
ACRO358500010EA 40.5 EUR InStock
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226293
Numéro CAS: 37859-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité