Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,4-difluorophényl)métaborique 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

AC35916.1 AC35916.50 359160050
MAYBAC35916.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35916.1 MAYBAC35916.50 ACRO359160050
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique 97%
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: 289…290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00807405
Numéro CAS: 168267-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité