(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
359241000
ACRO359241000EA 124 EUR InStock
ACRO359241000
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid
CAS No.: 85107-53-5
Formule: C₉H₁₄BNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318999
Numéro CAS: 85107-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité