4-Thiouracile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one
359930010
ACRO359930010EA 105 EUR InStock
ACRO359930010
4-Thiouracile 97%
4-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090842
Numéro CAS: 591-28-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Appearance of solution (5% sol. in 1N NaOH) Clear and faint yellow
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité