Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid

360455000
ACRO360455000EA 481 EUR InStock
ACRO360455000
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 95%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Appearance: White Powder


Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344,408 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683116
Numéro CAS: 189321-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité