Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

360465000
ACRO360465000EA 232 EUR InStock
ACRO360465000
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
CAS No.: 172843-97-9


Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683136
Numéro CAS: 172843-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité