2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
360485000
ACRO360485000EA 531 EUR InStock
ACRO360485000
2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid 95%
2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Appearance: White to off-white Chunks
Formule: C₁₃H₂₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683139
Numéro CAS: 182287-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité