Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-aminothiane-4-carboxylic Acid Hydrochloride, 4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid HCl

360505000
ACRO360505000EA 167 EUR InStock
ACRO360505000
4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride 95%
4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride


Formule: C₆H₁₂ClNO₂S
MW: 197,677 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683141
Numéro CAS: 67639-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité