Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitro-6-picoline 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine

360770050
ACRO360770050EA 106 EUR InStock
ACRO360770050
2-Amino-5-nitro-6-picoline 98%
2-Amino-5-nitro-6-picoline


Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053582
Numéro CAS: 22280-62-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 192 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité