Acide 5-aminonicotinique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
361140050
ACRO361140050EA 261 EUR InStock
ACRO361140050
Acide 5-aminonicotinique 95%
Acide 5-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129116
Numéro CAS: 24242-19-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Golden to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité