Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% dans une huile minerale

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

361310100 361312500
ACRO361310100EA 29.9 EUR InStock
ACRO361310100 ACRO361312500
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% dans une huile minerale
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Appearance: Clear liquid


Formule: C₁₄H₂₈O₄
Point d'ébullition: 52…54 °C (.1 mmHg)
Densité: 0.95 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084800
Numéro CAS: 3006-86-8
ONU: 3105
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Impurity ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité