(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
361490010
ACRO361490010EA 440 EUR InStock
ACRO361490010
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 95%, 98% ee
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid
Appearance: White Powder
Formule: C₂₅H₃₁NO₄
Point de fusion: 142.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311753
Numéro CAS: 193885-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité