(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,4S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopent-2-enecarboxylic acid
361820010
ACRO361820010EA 174 EUR InStock
ACRO361820010
(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,4R)-N-Boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
CAS No.: 151907-80-1
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,26 g/mol
Point de fusion: 152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211288
Numéro CAS: 151907-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité