(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
362110010
ACRO362110010EA 277 EUR InStock
ACRO362110010
(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester 95%, 98% ee
(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Appearance: Clear yellow Viscous liquid
Formule: C₈H₁₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01091031
Numéro CAS: 208113-95-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité