(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
362200010
ACRO362200010EA 117 EUR InStock
ACRO362200010
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one 95%, 98% ee
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Formule: C₉H₁₃NO₃
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320865
Numéro CAS: 178032-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité