(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
362530010
ACRO362530010EA 317 EUR InStock
ACRO362530010
(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride 95%, 98% ee
(1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₃
Point de fusion: 124…124.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799069
Numéro CAS: 220497-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +25° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité