(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
362970010
ACRO362970010EA 484 EUR InStock
ACRO362970010
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester 95%, 98% ee
(2R,4S)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acidmethyl ester
Appearance: Colorless to amber Viscous liquid or waxy mass
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02259744
Numéro CAS: 321744-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Viscous liquid or waxy mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité