cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
363300010
ACRO363300010EA 174 EUR InStock
ACRO363300010
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate 99%
cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
Appearance: Black Powder or crystals
Formule: C₂₀H₂₀Cl₂N₄O₂Ru
MW: 520,376 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015504
Numéro CAS: 15746-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 % (ex Ru)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité