Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
363381000
ACRO363381000EA 132 EUR InStock
ACRO363381000
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) 99%
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Appearance: Orange Crystalline powder or crystals
Formule: C₉H₁₆O₂Rh
MW: 259,13 g/mol
Point de fusion: 141 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015354
Numéro CAS: 12082-47-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité