Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
363511000
ACRO363511000EA 82.5 EUR InStock
ACRO363511000
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Appearance: Off-white to light green Powder
Formule: C₃₆H₆₆P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073796
Numéro CAS: 33309-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité