7-Hydroxyflavanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
364170010
ACRO364170010EA 36.3 EUR InStock
ACRO364170010
7-Hydroxyflavanone 98%
7-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017487
Numéro CAS: 6515-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 197 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité