Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Déhydroacétate de sodium 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

364855000
ACRO364855000EA 131 EUR InStock
ACRO364855000
Déhydroacétate de sodium 99%
Déhydroacétate de sodium


Formule: C₈H₇NaO₄
MW: 190,13 g/mol
Point de fusion: 295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040583
Numéro CAS: 4418-26-2
EINECS: 224-580-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité