Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol dénaturé 95+% (denaturé avec 5% methanol)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured

365780010
ACRO365780010EA 46.8 EUR InStock
ACRO365780010
Éthanol dénaturé 95+% (denaturé avec 5% methanol)
Ethanol denatured


Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.780 to 0.807 kg/l
GC ≤5 % (wood spirit)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité