Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-iodopyridine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

365940050 365940250
ACRO365940050EA 41.3 EUR InStock
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine


Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00691506
Numéro CAS: 223463-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité