Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxycarbazole 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Carbazol-4-ol, Carbazol-2-ol

366960010 366960050
ACRO366960010EA 37.9 EUR InStock
ACRO366960010 ACRO366960050
4-Hydroxycarbazole 98+%
4-Hydroxycarbazole


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178385
Numéro CAS: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité