2-Iodobiphényle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
367020250
ACRO367020250EA 169 EUR InStock
ACRO367020250
2-Iodobiphényle 98%
2-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00039396
Numéro CAS: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6600 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité