1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
367110010
ACRO367110010EA 39.5 EUR InStock
ACRO367110010
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine 98%
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00191214
Numéro CAS: 13484-40-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité