4-Bromo-m-crésol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368200050
ACRO368200050EA 89.7 EUR InStock
ACRO368200050
4-Bromo-m-crésol 98%
4-Bromo-m-crésol
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 142…145 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Numéro MDL: MFCD00079723
Numéro CAS: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité