4-Octylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
368880050
ACRO368880050EA 146 EUR InStock
ACRO368880050
4-Octylbenzaldehyde 97%
4-Octylbenzaldehyde
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041872
Numéro CAS: 49763-66-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité