Tebbe Reagent 0.5 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
368970250
ACRO368970250EA 268 EUR InStock
ACRO368970250
Tebbe Reagent 0.5 M dans le toluène
Tebbe Reagent
CAS No.: 67719-69-1
Formule: C₁₃H₁₈AlClTi
Densité: 0.927 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151575
Numéro CAS: 67719-69-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Solution
Strength 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité