2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
369260010
ACRO369260010EA 117 EUR InStock
ACRO369260010
2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde 97%
2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,143 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (760 mmHg)
Densité: 1.045 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269682
Numéro CAS: 15186-48-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info Crack to monomer by distillation before use
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité