Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
369430050
ACRO369430050EA 50.8 EUR InStock
ACRO369430050
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Appearance: Transparent white Low melting mass
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071577
Numéro CAS: 5597-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité