Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-bromotéréphtalique 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

369810250
ACRO369810250EA 152 EUR InStock
ACRO369810250
Acide 2-bromotéréphtalique 95%
Acide 2-bromotéréphtalique


Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Point de fusion: 295…297 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité