Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

370040050
ACRO370040050EA 162 EUR InStock
ACRO370040050
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester 95%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester


Formule: C₁₃H₁₈NO₇P
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043304
Numéro CAS: 88568-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité