Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Quinoléinecarbaldéhyde 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde

370170050 370170250
ACRO370170050EA 75.1 EUR InStock
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinoléinecarbaldéhyde 97%
2-Quinoléinecarbaldéhyde


Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075032
Numéro CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité