Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans 95+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

370240100
ACRO370240100EA 170 EUR InStock
ACRO370240100
1,3-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans 95+%
1,3-Cyclohexylenediamine


Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059563
Numéro CAS: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
ONU: 2922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité