2-Bromo-5-nitroanisole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
370800100
ACRO370800100EA 142 EUR InStock
ACRO370800100
2-Bromo-5-nitroanisole 98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 99…103 °C
Numéro MDL: MFCD00041250
Numéro CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité