1-(4-Methylphényl)pipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(p-Tolyl)piperazine
370830050
ACRO370830050EA 84.6 EUR InStock
ACRO370830050
1-(4-Methylphényl)pipérazine 98%
1-(4-Methylphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Point de fusion: 29…34 °C
Numéro MDL: MFCD00040737
Numéro CAS: 39593-08-3
EINECS: 254-534-6
ONU: 3259
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité